Läs mer
5-Amino-1-pentanol, TRC
Produktkod. 30133444
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133444 100 g
30010702 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA618975100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2508-29-4
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.16
Synonym 1-Amino-5-hydroxypentane, 1-Amino-5-pentanol, 5-Aminopentanol, 5-Hydroxy-1-pentanamine, 5-Hydroxypentylamine, Pentanolamine;
IUPAC-namn 5-aminopentan-1-ol
LEDER NCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-pentanol
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Formel vikt 103.0997