missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-1-phenylpyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1-phenylpyrazole |
| CAS | 826-85-7 |
| Molekylformel | C9H9N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2-Phenyl-2H-pyrazol-3-yl)amine, 1-Phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 1-Phenyl-5-aminopyrazole, 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole, 5-Amino-1-phenylpyrazole, NSC 75786 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3/c10-9-6-7-11-12(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,10H2 |
| LEDER | NC1=CC=NN1C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | ethyl 5-amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.19 |
| Formel vikt | 159.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?