missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Amino-1-phenylpyrazole, TRC

Produktkod. 30312465
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312465 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30312465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6262202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-phenylpyrazole
CAS 826-85-7
Molekylformel C9H9N3
Kvantitet 2.5 g
Synonym (2-Phenyl-2H-pyrazol-3-yl)amine, 1-Phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 1-Phenyl-5-aminopyrazole, 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole, 5-Amino-1-phenylpyrazole, NSC 75786
InChI formel InChI=1S/C9H9N3/c10-9-6-7-11-12(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,10H2
LEDER NC1=CC=NN1C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn ethyl 5-amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 159.19
Formel vikt 159.08
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.