missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-1-tert-butyl-3-(1’-naphthylmethyl)-4-cyanopyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthylmethyl)-4-cyanopyrazole |
| CAS | 221243-77-2 |
| Molekylformel | C19 H20 N4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N4/c1-19(2,3)23-18(21)16(12-20)17(22-23)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10H,11,21H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)n1nc(Cc2cccc3ccccc23)c(C#N)c1N |
| IUPAC-namn | 5-amino-1-tert-butyl-3-(naphthalen-1-ylmethyl)pyrazole-4-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.39 |
| Formel vikt | 304.1688 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?