Läs mer
5-Amino-1-tert-butyl-3-(3-bromobenzyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1-tert-butyl-3-(3-bromobenzyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile |
| CAS | 1428640-42-9 |
| Molekylformel | C15H17BrN4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17BrN4/c1-15(2,3)20-14(18)12(9-17)13(19-20)8-10-5-4-6-11(16)7-10/h4-7H,8,18H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)n1nc(Cc2cccc(Br)c2)c(C#N)c1N |
| IUPAC-namn | 5-amino-3-[(3-bromophenyl)methyl]-1-tert-butylpyrazole-4-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.23 |
| Formel vikt | 332.0637 |