missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)-4-cyanopyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)-4-cyanopyrazole |
| CAS | 1185162-28-0 |
| Molekylformel | C16 H20 N4 |
| Kvantitet | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N4/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-14-13(10-17)15(18)20(19-14)16(2,3)4/h5-8H,9,18H2,1-4H3 |
| LEDER | Cc1cccc(Cc2nn(c(N)c2C#N)C(C)(C)C)c1 |
| IUPAC-namn | 5-amino-1-tert-butyl-3-[(3-methylphenyl)methyl]pyrazole-4-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.36 |
| Formel vikt | 268.1688 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?