Läs mer
5-amino-1-(tert-butyl)-3-(4-klorfenyl)-lH-pyrazol-4-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10120992
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10120992 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10120992 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SS00047DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
CAS 180903-14-4
CAS Min % 97.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C14H15ClN4
MDL-nummer MFCD01935935
Synonym 5-amino-1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,5-amino-3-4-chlorophenyl-1-1,1-dimethylethyl, aminobutylchlorophenylpyrazolecarbonitrile, 1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile
InChI-nyckel HKCFCHLGYDCCSP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)N1C(=C(C(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)C#N)N
IUPAC-namn 5-amino-l-tert-butyl-3-(4-klorfenyl)pyrazol-4-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 274.752
PubChem CID 2747447
Formel vikt 274.75
Procent renhet 97%