Läs mer
5-amino-lH-[1,2,4]-triazol-3-karboxylsyrametylester, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473520 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10473520 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10473520 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437690010
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
CAS 3641-14-3
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 212 °C till 213 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H6N4O2
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 5-amino-4h-1,2,4 triazole-3-carboxylate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, 5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl-5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, 5-amino-1h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-2h-1,2,4-triazole-3-carboxylate
InChI-nyckel OSZNPKRMPBUQLB-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=NC(=NN1)N
IUPAC-namn metyl-3-amino-lH-l,2,4-triazol-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 142.12
PubChem CID 77201
Formel vikt 142.12
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.