Läs mer
5-Amino-1H-benzotriazole, 96%
Produktkod. 11376946
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376946 1 g 1g
11386946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06660.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3325-11-9 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
5-Amino-1H-bensotriazol används som azolbyggsten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5-Amino-1H-bensotriazol används som
azolbyggsten.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3325-11-9
Molekylformel C6H6N4
Molekylvikt (g/mol) 134.14
MDL-nummer MFCD00047209
InChI-nyckel XSFHICWNEBCMNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminobenzotriazole, 1h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 1h-benzotriazol-6-amine, 1h-benzotriazol-5-amine, 5-amino-1h-benzotriazole, 2h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, benzotriazole-5-ylamine, 3h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 5-amino benzotriazole
PubChem CID 76844
IUPAC-namn 2H-bensotriazol-5-amin
LEDER C1=CC2=NNN=C2C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1H-benzotriazole
Smältpunkt 157°C to 162°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 121262
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 134.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.