missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-1H-indazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1H-indazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 885272-08-2 |
| Molekylformel | C9H9N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methyl 5-amino-1H-indazole-7-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)7-3-6(10)2-5-4-11-12-8(5)7/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | COC(=O)c1cc(N)cc2cn[nH]c12 |
| IUPAC-namn | methyl 5-amino-1H-indazole-7-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.19 |
| Formel vikt | 191.0695 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?