Läs mer
5-amino-1H-indazol, 98 %
Produktkod. 11356966
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356966 25 g 25g
11346966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06705.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 19335-11-6 | C7H7N3 | 133,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19335-11-6
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.154
MDL-nummer MFCD00037975
InChI-nyckel XBTOSRUBOXQWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindazole, 5-amino-1h-indazole, 2h-indazol-5-amine, 5-indazolamine, 1h-indazole-5-amine, 1h-indazol-5-ylamine, indazol-5-ylamine, 1h-indazole, 5-amino, 5-aminobenzopyrazole, 5-amino-indazole
PubChem CID 88012
IUPAC-namn lH-indazol-5-amin
LEDER C1=CC2=C(C=C1N)C=NN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1H-indazole
Smältpunkt 172 °C till 178 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3259
Formel vikt 133.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.