Läs mer
5-Amino-1H-tetrazole monohydrate, 99%
Produktkod. 11416936
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416936 25 g 25g
11426936 100 g 100g
11436936 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24018.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15454-54-3 | CH5N5O | 103.085 g/mol
5-aminotetrazolmonohydrat är ett användbart reagens i kondensationsreaktioner för att bilda pyrimidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-aminotetrazolmonohydrat är ett användbart reagens i kondensationsreaktioner för att bilda pyrimidiner.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol (1,36%).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka syror, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15454-54-3
Molekylformel CH5N5O
Molekylvikt (g/mol) 103.085
MDL-nummer MFCD00149327
InChI-nyckel JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-tetrazol-5-amine hydrate, 5-amino-1h-tetrazole monohydrate, 5-aminotetrazole monohydrate, 5-amino-1h-tetrazole hydrate, 5-aminotetrazole hydrate, 1h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine hydrate, 2h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine hydrate, tetrazol-5-amine, 5-aminotetrazole.h2o, 5-aminotetrazole h2o
PubChem CID 12211273
IUPAC-namn 2H-tetrazol-5-amin;hydrat
LEDER C1(=NNN=N1)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Smältpunkt ∼203°C (decomposition)
pH 3.7
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 108872
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol (1.36%).
Formel vikt 103.08 (85.06 Anhydrous)
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2H-Tetrazol-5-amine,hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.