missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione |
| CAS | 191732-76-0 |
| Molekylformel | C13H11N3O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-Amino-Thalidomide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O4/c14-6-1-2-7-8(5-6)13(20)16(12(7)19)9-3-4-10(17)15-11(9)18/h1-2,5,9H,3-4,14H2,(H,15,17,18) |
| LEDER | Nc1ccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 5-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.24 |
| Formel vikt | 273.075 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?