Läs mer
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-bensodioxol, 97+%
Produktkod. 11425767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425767 1 g 1g
11435767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24336.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1544-85-0 | C7H5F2NO2 | 173,119 g/mol
5-amino-2,2-difluor-1,3-bensodioxol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-bensodioxol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1544-85-0
Molekylformel C7H5F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.119
MDL-nummer MFCD00190144
InChI-nyckel CVYQRDKVWVBOFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoro-5-aminobenzodioxole, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxol-5-amine, 2,2-difluoro-5-amino-1,3-benzodioxole, 5-amino-2,2-difluorobenzodioxole, 5-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1,3-benzodioxol-5-amine, 2,2-difluoro, 3,4-difluoromethylenedioxy aniline, 3,4-difluoromethylene dioxy aniline, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-ylamine
PubChem CID 2736893
IUPAC-namn 2,2-difluoro-l,3-bensodioxol-5-amin
LEDER C1=CC2=C(C=C1N)OC(O2)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Kokpunkt 95°C to 97°C (12 mmHg)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1343593
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 173.12
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.