Läs mer
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 521-31-3 |
| Smältpunkt | 318°C to 320°C |
| MDL-nummer | MFCD00006890 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Luminol, 5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.16 |
| Kvalitet | Research |