Läs mer
5-amino-2,4,6-triiodoisophtalsyra, 95 %
Produktkod. 11439717
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439717 250 g 250g
11419717 10 g 10g
11429717 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22178.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Add to basket
CAS: 35453-19-1 | C8H4I3NO4 | 558,836 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35453-19-1
Molekylformel C8H4I3NO4
Molekylvikt (g/mol) 558.836
MDL-nummer MFCD00190167
InChI-nyckel JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, unii-a17g990rt0, 5-amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-iodoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalicacid, isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, acmc-209ih0, ksc224s6b, aronis25361
PubChem CID 3015783
IUPAC-namn 5-amino-2,4,6-trijodbensen-1,3-dikarboxylsyra
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1I)N)I)C(=O)O)I)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Smältpunkt 265 °C till 270 °C
Kvantitet 250 g
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Formel vikt 558.84
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.