Läs mer
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30964801
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30964801 1 kg 1kg
30960536 500 g 500g
30951721 100 g 100g
30954791 10 g 10g
30952513 25 g 25g
30950112 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30964801 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD108511000g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
CAS 35453-19-1
Molekylformel C8H4I3NO4
MDL-nummer MFCD00190167
Kvantitet 1 kg
LEDER O=C(O)C1=C(I)C(N)=C(I)C(C(O)=O)=C1I
Molekylvikt (g/mol) 558.84
Procent renhet 98%