Läs mer
5-amino-2,4,6-triiodoisophtalsyra, TRC
Produktkod. 30338692
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30338692 5 g
1 options
Produktkod. 30338692 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6308105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic Acid
CAS 35453-19-1
Molekylformel C8 H4 I3 N O4
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo-, Isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo- (6CI), 5-Amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,6-Triiodo-5-aminoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
LEDER Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)O)c1I
IUPAC-namn 5-amino-2,4,6-triiodobensen-1,3-dikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 558.84
Formel vikt 558.7274