Läs mer
5-amino-2,4-dikloropyrimidin, TRC
Produktkod. 30314874
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30314874 2 g
1 options
Produktkod. 30314874 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6047202G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
CAS 5177-27-5
Molekylformel C4H3Cl2N3
Kvantitet 2 g
Synonym 2,4-Dichloro-5-pyrimidinamine, NSC 86381
InChI formel InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2
LEDER Nc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC-namn 2,4-dikloropyrimidin-5-amin
Molekylvikt (g/mol) 163.99
Formel vikt 162.9704