Läs mer
5-amino-2,4-dikloropyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine |
| CAS | 5177-27-5 |
| Molekylformel | C4H3Cl2N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,4-Dichloro-5-pyrimidinamine, NSC 86381 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2 |
| LEDER | Nc1cnc(Cl)nc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4-dikloropyrimidin-5-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.99 |
| Formel vikt | 162.9704 |