Läs mer
5-amino-2-(4-morfolinyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467887
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467887 5 g 5g
11490250 250 mg 250mg
11400260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15467887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50699.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 52023-68-4 | C9H13N3O | 179.223 g/mol
5-amino-2-(4-morfolinyl)pyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Amino-2-(4-morfolinyl)pyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52023-68-4
Molekylformel C9H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 179.223
MDL-nummer MFCD00119562
InChI-nyckel VVTSPTCBHTWXMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridin-3-amine, 3-amino-6-morpholinopyridine, 6-morpholino-3-pyridinamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 6-morpholino pyridin-3-amine, 6-morpholinopyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 5-amino-2-morpholin-4-ylpyridine, 5-amino-2-4-morpholinyl pyridine
PubChem CID 104059
IUPAC-namn 6-morfolin-4-ylpyridin-3-amin
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
Smältpunkt 127°C to 130°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 179.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.