Läs mer
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15435957
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435957 250 mg 250mg
15415957 1 g 1g
15425957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15435957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33154.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Commercially available 5-bromo-2-fluoropyridine was treated with LDA at -78°C to give the lithiated species. Fluoropyridine-based bromoacetamide reagent has been prepared and used in prosthetic group introduction for the labeling of oligonucleotides.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents. Refrigerate(2-7°C ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1256276-41-1
Molekylformel C5H4BrFN2
Molekylvikt (g/mol) 191.003
MDL-nummer MFCD21099397
InChI-nyckel DDJLNVAJTGIWNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromo-3-fluoropyridine, 3-pyridinamine, 6-bromo-5-fluoro
PubChem CID 71741382
IUPAC-namn 6-bromo-5-fluoropyridin-3-amine
LEDER C1=C(C=NC(=C1F)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine
Smältpunkt 114°C to 118°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.