Läs mer
5-Amino-2-bromo-3-methylpyridine, 98%
Produktkod. 15452699
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452699 25 g 25g
15442699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66134.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38186-83-3 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38186-83-3
Molekylformel C6H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 187.04
MDL-nummer MFCD03095085
InChI-nyckel IEONGQZSAUAAKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromo-3-picoline, 5-amino-2-bromo-3-methylpyridine, 3-pyridinamine, 6-bromo-5-methyl, 6-bromo-5-methyl-3-pyridylamine, 6-bromo-5-methyl-3-aminopyridine, pubchem1129, ksc985c1p, 2-bromo-3-methyl-5-aminopyridine, 2-bromo-5-amino-3-methylpyridine, 6-bromo-5-methyl-pyridin-3-ylamine
PubChem CID 12362446
IUPAC-namn 6-brom-5-metylpyridin-3-amin
LEDER CC1=CC(N)=CN=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-bromo-3-methylpyridine
Smältpunkt 97°C to 100°C
Färg Grå
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 471832
Formel vikt 187.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.