Läs mer
5-Amino-2-bromobenzoic acid, 95%
Produktkod. 15426848
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426848 25 g 25g
15416848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60382.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2840-02-0 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen och används även inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2840-02-0
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.03
MDL-nummer MFCD07368968
InChI-nyckel FEXDUVBQBNYSQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromo-benzoic acid, 4-bromo-3-carboxyaniline, benzoic acid,5-amino-2-bromo, benzoic acid, 5-amino-2-bromo, pubchem4637, acmc-209h2e, 5-amino-2-bromobenzoicacid, 2-bromo-5-aminobenzoic acid, ksc561g5h, 5-amino-2-bromo benzoic acid
PubChem CID 2769624
IUPAC-namn 5-amino-2-bromobenzoic acid
LEDER NC1=CC(C(O)=O)=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-bromobenzoic acid
Smältpunkt 171°C to 179°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 216.03
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.