Läs mer
5-amino-2-bromobensoesyra, TRC
Produktkod. 30309298
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30309298 10 g
1 options
Produktkod. 30309298 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60249010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-bromobenzoic Acid
CAS 2840-02-0
Molekylformel C7H6NO2Br
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
LEDER Nc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 5-amino-2-bromobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 216.03
Formel vikt 214.9582