Läs mer
5-amino-2-bromobensoesyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-bromobenzoic Acid |
| CAS | 2840-02-0 |
| Molekylformel | C7H6NO2Br |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| LEDER | Nc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-amino-2-bromobensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.03 |
| Formel vikt | 214.9582 |