Läs mer
5-Amino-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic Acid |
| CAS | 674773-14-9 |
| Molekylformel | C8H6N2O4S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 5-Amino-3-(carboxymethyl)-4-cyanothiophene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O4S/c9-2-4-3(1-5(11)12)6(8(13)14)15-7(4)10/h1,10H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | O=C(O)CC1=C(C(O)=O)SC(N)=C1C#N |
| IUPAC-namn | 5-amino-3-(carboxymethyl)-4-cyanothiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.21 |
| Formel vikt | 226 |