missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 172404-33-0 |
| Molekylformel | C7H5ClFNO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClFNO2/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| LEDER | Nc1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1F |
| IUPAC-namn | 5-amino-2-chloro-4-fluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.57 |
| Formel vikt | 188.9993 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?