Läs mer
5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol |
| CAS | 84478-72-8 |
| Molekylformel | C6H5ClFNO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-fluoro-5-aminophenol, 2-Fluoro-4-chloro-5-hydroxyaniline, 4-Chloro-2-fluoro-5-hydroxyaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClFNO/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10/h1-2,10H,9H2 |
| LEDER | Nc1cc(O)c(Cl)cc1F |
| IUPAC-namn | 5-amino-2-chloro-4-fluorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.56 |