Läs mer
5-Amino-2-chlorobenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-chlorobenzenesulfonamide |
| CAS | 2015-19-2 |
| Molekylformel | C6 H7 Cl N2 O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2O2S/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11) |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-amino-2-chlorobenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.65 |
| Formel vikt | 205.9917 |