Läs mer
5-amino-2-klorobenzoesyra, 98+%
Produktkod. 11383556
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383556 100 g 100g
11373556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14501.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 89-54-3 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-54-3
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00007845
InChI-nyckel GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
PubChem CID 37879
IUPAC-namn 5-amino-2-klorbensoesyra
LEDER NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Smältpunkt ∽185 °C (dekomposition)
Densitet 1.5
Kvantitet 100 g
Beilstein 2090422
Formel vikt 171.58
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.