Läs mer
5-amino-2-klorobenzosyra, TRC
Produktkod. 30315103
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30315103 10 g
1 options
Produktkod. 30315103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60409510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid
CAS 89-54-3
Molekylformel C7H6ClNO2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Chloro-5-aminobenzoic Acid, 3-Amino-6-chlorobenzoic Acid, 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid, NSC 25172
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
LEDER Nc1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 5-amino-2-klorobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 171.58
Formel vikt 171.0087