Läs mer
5-amino-2-klorbensotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10753631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10753631 100 g Glasflaska 100g
10686324 5 g Glasflaska 5g
10284220 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10753631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103371000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 320-51-4 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320-51-4
Molekylformel C7H5ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 195.57
MDL-nummer MFCD00007846
InChI-nyckel ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 2-chloro-5-aminobenzotrifluoride, acbt, benzenamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-5-aminebenzotrifluoride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 67574
ChEBI CHEBI:59245
IUPAC-namn 4-klor-3-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 34.0°C to 38.0°C
Färg Orange eller Rosa till Vit
Kokpunkt 85.0°C (3.0 mmHg)
Flampunkt 134°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H3(Cl)CF3
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible
Formel vikt 195.57
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.