Läs mer
5-amino-2-kloropyrimidin, 95 %
Product Code. 10872451 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10872451 1 g Glasflaska 1g
10077809 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10872451 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 434320010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 56621-90-0 | C4H4ClN3 | 129,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56621-90-0
Molekylformel C4H4ClN3
Molekylvikt (g/mol) 129.55
InChI-nyckel DZBKIOJXVOECRA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12215993
IUPAC-namn 2-klorpyrimidin-5-amin
LEDER C1=C(C=NC(=N1)Cl)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-chloropyrimidine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 160 °C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-pyrimidin-5-ylamine, 2-chloro-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidine-5-ylamine, pubchem6963, acmc-1axfh, 2-chloropyrimidin-5-ylamine, 5-pyrimidinamine,2-chloro, 5-amino-2-chloro pyrimidine
Formel vikt 129.55
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver eller fast
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Amino-2-chloropyrimidine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.