Läs mer
5-amino-2-cyanobenzotrifluorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2 |
| Formel vikt | 186.0405 |