Läs mer
5-Amino-2-hydroxy-4'-sulfo[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Sulfophenyl)-5-aminosalicylic acid |
| CAS | 887256-40-8 |
| Molekylformel | C13 H11 N O6 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Amino-2-hydroxy-4'-sulfo[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, 5-Amino-2-hydroxy-3-(4-sulfophenyl)benzoic Acid, 3-(4-Sulfophenyl)-5-aminosalicylic Acid, Mesalamine impurity P, 3-(4-sulfophenyl)-5-aminosalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO6S/c14-8-5-10(12(15)11(6-8)13(16)17)7-1-3-9(4-2-7)21(18,19)20/h1-6,15H,14H2,(H,16,17)(H,18,19,20) |
| LEDER | Nc1cc(C(=O)O)c(O)c(c1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-amino-2-hydroxy-3-(4-sulfophenyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.29 |
| Formel vikt | 309.0307 |