Läs mer
5-Amino-2-hydroxybenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-hydroxybenzonitrile |
| CAS | 87029-84-3 |
| Molekylformel | C7 H6 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3,10H,9H2 |
| LEDER | Nc1ccc(O)c(c1)C#N |
| IUPAC-namn | 5-amino-2-hydroxybenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.135 |
| Formel vikt | 134.048 |