Läs mer
5-amino-2-hydroxymetylfenylboronsyra hydroklorid, TRC
Produktkod. 30319256
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30319256 1 g
1 options
Produktkod. 30319256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6279831G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-hydroxymethylphenylboronic Acid Hydrochloride
CAS 117098-93-8
Molekylformel C7H8BNO2 . HCl
Kvantitet 1 g
Synonym 6-Amino-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole Hydrochloride, 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-6-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H8BNO2.ClH/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6;/h1-3,10H,4,9H2;1H
LEDER Cl.Nc1ccc2COB(O)c2c1
IUPAC-namn 1-hydroxy-3H-2,1-bensoxaborol-6-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 185.42
Formel vikt 185.0415