Läs mer
5-amino-2-merkaptobenzimidazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole |
| CAS | 2818-66-8 |
| Molekylformel | C7H7N3S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11) |
| LEDER | Nc1ccc2nc(S)[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 5-amino-1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.21 |
| Formel vikt | 165.0361 |