Läs mer
5-amino-2-merkaptobenzimidazol, TRC
Produktkod. 30327923
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30327923 5 g
1 options
Produktkod. 30327923 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5769655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
CAS 2818-66-8
Molekylformel C7H7N3S
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
LEDER Nc1ccc2nc(S)[nH]c2c1
IUPAC-namn 5-amino-1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion
Molekylvikt (g/mol) 165.21
Formel vikt 165.0361