Läs mer
5-Amino-2-methoxypyridine, 90%, tech.
Produktkod. 10763003 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10763003 5 g Glasflaska 5g
10383422 25 g Glasflaska 25g
10369223 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10763003 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103950050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6628-77-9 | C6H8N2O | 124.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6628-77-9
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.14
MDL-nummer MFCD00006264
InChI-nyckel UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-aminopyridine, 6-methoxy-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 6-methoxy, 2-methoxy-5-amino pyridine, 6-methoxy-pyridin-3-ylamine, pyridine, 5-amino-2-methoxy, 6-methoxy-3-pyridinylamine, 6-methoxy-3-pyridinamine
PubChem CID 81121
IUPAC-namn 6-metoxipyridin-3-amin
LEDER COC1=NC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-methoxypyridine
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 29.0°C to 31.0°C
Färg Brun-Gul eller Röd
Densitet 1.5750g/mL, 1.575
Kokpunkt 85.0°C to 90.0°C (1.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3O(C5H3N)NH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 22,II,408
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formel vikt 124.14
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-2-methoxypyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.