Läs mer
5-Amino-2-methoxypyridine, 98%
Produktkod. 11461800
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461800 25 g 25g
11451800 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461800 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27528.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6628-77-9 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6628-77-9
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.143
MDL-nummer MFCD00006264
InChI-nyckel UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-aminopyridine, 6-methoxy-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 6-methoxy, 2-methoxy-5-amino pyridine, 6-methoxy-pyridin-3-ylamine, pyridine, 5-amino-2-methoxy, 6-methoxy-3-pyridinylamine, 6-methoxy-3-pyridinamine
PubChem CID 81121
IUPAC-namn 6-metoxipyridin-3-amin
LEDER COC1=NC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-methoxypyridine
Smältpunkt 29°C to 31°C
Kokpunkt 85°C to 90°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5735
Kvantitet 25 g
Formel vikt 124.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.