Läs mer
5-amino-2-metylbensensulfonamid, TRC
Produktkod. 30313759
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30313759 5 g
1 options
Produktkod. 30313759 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6146685G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
CAS 6973-09-7
Molekylformel C7 H10 N2 O2 S
Kvantitet 5 g
Synonym 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide, Pazopanib related, GW 700143X
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
LEDER Cc1ccc(N)cc1S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 5-amino-2-metylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 186.23
Formel vikt 186.0463