Läs mer
5-amino-2-metylbensensulfonamid, TRC
Produktkod. 30318434
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30318434 1 g
1 options
Produktkod. 30318434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6146681G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
CAS 6973-09-7
Molekylformel C7 H10 N2 O2 S
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide, Pazopanib related, GW 700143X
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
LEDER Cc1ccc(N)cc1S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 5-amino-2-metylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 186.23
Formel vikt 186.0463
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.