Läs mer
5-amino-2-metylbensensulfonamid, 96 %
Produktkod. 15446967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446967 5 g 5g
15436967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34056.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 6973-09-7 | C7H10N2O2S | 186,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6973-09-7
MDL-nummer MFCD06681071
ChEBI CHEBI:29013
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
Smältpunkt 163 °C till 164 °C
Molekylformel C31H48O6
Kvantitet 5 g
Synonym fusidic acid, fusidine, ramycin, fucithalmic, fucidic acid, fucidin acid, fusidate, fucidin, flucidin, fucidate
InChI-nyckel IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N
LEDER CC1C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(CC4C3(CC(C4=C(CCC=C(C)C)C(=O)O)OC(=O)C)C)O)C
IUPAC-namn (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetyloxi-3,11-dihydroxi-4,8,10,14-tetrametyl-2,3 ,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yliden]-6-metylhept-5-enoic syra
Molekylvikt (g/mol) 516.72
PubChem CID 3000226
Formel vikt 186.23
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.