Läs mer
5-Amino-2-methylbenzenesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-methylbenzenesulfonic Acid |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO3S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,10,11) |
| Formel vikt | 187.0303 |