Läs mer
5-Amino-2-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15426548
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426548 1 g 1g
15436548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60078.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2840-04-2
MDL-nummer MFCD06208351
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-methylbenzoic acid
Smältpunkt 194°C to 199°C
Molekylformel C8H9NO2
Kvantitet 1 g
Synonym 5-amino-2-methyl-benzoic acid, 5-amino-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-aminobenzoic acid, 5-amino-o-toluic acid, 5-amino-2-methylbenzoicacid, benzoic acid, 5-amino-2-methyl, pubchem4980, 3-amino-6-methylbenzoic acid, ksc494q3t, 2-methyl-5-amino benzoic acid
InChI-nyckel FSXVZWAWYKMFMX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)N)C(=O)O
IUPAC-namn 5-amino-2-methylbenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 151.17
PubChem CID 10374614
Formel vikt 151.16
Procent renhet 97%