Läs mer
5-amino-2-metylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30327690
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30327690 25 g
1 options
Produktkod. 30327690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61438025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-methylbenzoic Acid
CAS 2840-04-2
Molekylformel C8H9NO2
Kvantitet 25 g
Synonym 3-Amino-6-methylbenzoic Acid, 5-Amino-o-toluic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1ccc(N)cc1C(=O)O
IUPAC-namn 5-amino-2-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633