Läs mer
5-amino-2-metylbensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-methylbenzoic Acid |
| CAS | 2840-04-2 |
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Amino-6-methylbenzoic Acid, 5-Amino-o-toluic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | Cc1ccc(N)cc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-amino-2-metylbensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vikt | 151.0633 |