Läs mer
5-amino-2-metylbenzotrifluorid, TRC
Produktkod. 30311183
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30311183 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30311183 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6152402.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
CAS 65934-74-9
Molekylformel C8H8F3N
Kvantitet 2.5 g
Synonym (4-Methyl-3-trifluoromethylphenyl)amine, 3-Trifluoromethyl-4-methylaniline, 4-Amino-2-trifluoromethyltoluene, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine
InChI formel InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
LEDER Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-metyl-3-(trifluormetyl)anilin.
Molekylvikt (g/mol) 175.15
Formel vikt 175.0609